Tisk…
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54655-1G OR54655-250MG
APOSOR54655-1GEA 16370 CZK
APOSOR54655-1G APOSOR54655-250MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrNO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28098934
CAS číslo: 286836-15-5