Tisk…
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Cyclopropylphenyl)methanol
OR54651-1G OR54651-250MG OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA 4600 CZK
APOSOR54651-1G APOSOR54651-250MG APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,202 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921818
CAS číslo: 118184-68-2