Tisk…
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54650-1G OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA 2780 CZK
APOSOR54650-1G APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148.202 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802678
CAS číslo: 893738-74-4