Tisk…
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54649-1G OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA 15710 CZK
APOSOR54649-1G APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₁Br
MW: 211.098 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15527184
CAS číslo: 1260801-90-8
UN: 1760
ADR: 8 III