Tisk…
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54643-1G OR54643-250MG
APOSOR54643-1GEA 19840 CZK
APOSOR54643-1G APOSOR54643-250MG
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected 95%
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₅IN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31714176
CAS číslo: 2367002-59-1