Tisk…
4-Iodo-7-azaindoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54642-1G OR54642-250MG
APOSOR54642-1GEA 26450 CZK
APOSOR54642-1G APOSOR54642-250MG
4-Iodo-7-azaindoline 97%
4-Iodo-7-azaindoline
Vzorec: C₇H₇IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22548136
CAS číslo: 945600-09-9