Tisk…
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54637-1G OR54637-250MG
APOSOR54637-1GEA 8100 CZK
APOSOR54637-1G APOSOR54637-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
Vzorec: C₆H₃BrClIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31700577
CAS číslo: 2092799-35-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III