Tisk…
2,4-Dimethyloctane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54625-1G OR54625-250MG
APOSOR54625-1GEA 10580 CZK
APOSOR54625-1G APOSOR54625-250MG
2,4-Dimethyloctane
2,4-Dimethyloctane
Vzorec: C₁₀H₂₂
MW: 142.282 g/mol
Bod varu: 152…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30534470
CAS číslo: 4032-94-4
UN: 3295
ADR: 3 III