Tisk…
3,4-Dimethyloctane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54624-1G OR54624-250MG
APOSOR54624-1GEA 9920 CZK
APOSOR54624-1G APOSOR54624-250MG
3,4-Dimethyloctane 95%
3,4-Dimethyloctane
Vzorec: C₁₀H₂₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30534471
CAS číslo: 15869-92-8
UN: 3295
ADR: 3,III