Tisk…
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54616-10G OR54616-1G OR54616-5G
APOSOR54616-10GEA 17630 CZK
APOSOR54616-10G APOSOR54616-1G APOSOR54616-5G
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₈H₈N₂O₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269643
CAS číslo: 42823-72-3