Tisk…
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54614-1G OR54614-250MG
APOSOR54614-1GEA 38350 CZK
APOSOR54614-1G APOSOR54614-250MG
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₂F₃NOS
MW: 181,136 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09909625
CAS číslo: 354587-75-0