Tisk…
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54603-250MG OR54603-1G
APOSOR54603-250MGEA 2370 CZK
APOSOR54603-250MG APOSOR54603-1G
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95+%
Dimethyl 2-bromoisophthalate
Vzorec: C₁₀H₉BrO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17169956
CAS číslo: 39622-80-5