4-Bromobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54602-1G
OR54602-250MG
APOSOR54602-1GEA
6520
CZK
APOSOR54602-1G
APOSOR54602-250MG
4-Bromobenzofuran
4-Bromobenzofuran
Vzorec:
C₈H₅BrO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09056755 CAS číslo: 128868-60-0 |