Tisk…
6-Bromobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54601-1G OR54601-5G
APOSOR54601-1GEA 3410 CZK
APOSOR54601-1G APOSOR54601-5G
6-Bromobenzofuran
6-Bromobenzofuran
Vzorec: C₈H₅BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669477
CAS číslo: 128851-73-0