Tisk…
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane
OR54594-1G OR54594-500MG
APOSOR54594-1GEA 5860 CZK
APOSOR54594-1G APOSOR54594-500MG
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Vzorec: C₁₆H₂₅BrN₂Si
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11616420
CAS číslo: 640735-24-6