Tisk…
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54591-10G OR54591-1G OR54591-5G
APOSOR54591-10GEA 17630 CZK
APOSOR54591-10G APOSOR54591-1G APOSOR54591-5G
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol 95+%
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₉H₁₁BrO
MW: 215,087 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00767180
CAS číslo: 7073-69-0