Tisk…
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54586-5G
APOSOR54586-5GEA 3640 CZK
APOSOR54586-5G
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one 97%
2-Chloro-7,8-dihydroquinolin-5(6H)-one
Vzorec: C₉H₈ClNO
MW: 181,619 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692066
CAS číslo: 124467-36-3