Tisk…
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54563-1G OR54563-250MG
APOSOR54563-1GEA 18190 CZK
APOSOR54563-1G APOSOR54563-250MG
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
5-Bromo-7-methoxyquinoxaline
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30481051
CAS číslo: 2149589-64-8