Tisk…
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54560-100MG OR54560-1G OR54560-250MG
APOSOR54560-100MGEA 12040 CZK
APOSOR54560-100MG APOSOR54560-1G APOSOR54560-250MG
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂Cl₂O₂
MW: 247,118 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09890961
CAS číslo: 34658-33-8