Tisk…
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54534-1G OR54534-5G
APOSOR54534-1GEA 1820 CZK
APOSOR54534-1G APOSOR54534-5G
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22565862
CAS číslo: 2977-45-9