Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54532-1G
OR54532-250MG
OR54532-5G
APOSOR54532-1GEA
4570
CZK
APOSOR54532-1G
APOSOR54532-250MG
APOSOR54532-5G
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Vzorec:
C₉H₆BrNO₂ MW: 240,053 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18398741 CAS číslo: 1223434-15-8 |