Tisk…
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54531-1G OR54531-250MG
APOSOR54531-1GEA 30190 CZK
APOSOR54531-1G APOSOR54531-250MG
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
8-Bromoisoquinolin-5-amine
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621161
CAS číslo: 90721-34-9