5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54529-100MG
OR54529-1G
OR54529-250MG
OR54529-5G
APOSOR54529-100MGEA
996
CZK
APOSOR54529-100MG
APOSOR54529-1G
APOSOR54529-250MG
APOSOR54529-5G
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
5-Amino-4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Vzorec:
C₆H₈ClN₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01837887 CAS číslo: 88474-31-1 |