Tisk…
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54527-1G OR54527-250MG
APOSOR54527-1GEA 16110 CZK
APOSOR54527-1G APOSOR54527-250MG
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
1-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 206…207 °C (756 mm Hg)
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045403
CAS číslo: 6970-72-5