Tisk…
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54520-10G OR54520-25G OR54520-5G
APOSOR54520-10GEA 4100 CZK
APOSOR54520-10G APOSOR54520-25G APOSOR54520-5G
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878150
CAS číslo: 102170-53-6