Tisk…
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-D-β-HoVal-OH
OR54508-1G OR54508-5G
APOSOR54508-1GEA 3810 CZK
APOSOR54508-1G APOSOR54508-5G
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid 95%
(R)-3-Amino-4-methylpentanoic acid
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076231
CAS číslo: 75992-50-6