Tisk…
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54479-5G
APOSOR54479-5GEA 2690 CZK
APOSOR54479-5G
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
MW: 143,574 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19203420
CAS číslo: 66346-87-0