Tisk…
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54473-250MG OR54473-1G
APOSOR54473-250MGEA 1330 CZK
APOSOR54473-250MG APOSOR54473-1G
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95+%
2-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
MW: 154,594 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11845907
CAS číslo: 61563-28-8