Tisk…
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
OR54472-1G OR54472-250MG
APOSOR54472-1GEA 9490 CZK
APOSOR54472-1G APOSOR54472-250MG
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Vzorec: C₁₂H₂₂N₄O₂S
MW: 286,394 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839905
CAS číslo: 1231488-78-0