Tisk…
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-4-(((ethylthio)carbonothioyl)thio)pentanoic acid
OR54471-1G OR54471-250MG
APOSOR54471-1GEA 39350 CZK
APOSOR54471-1G APOSOR54471-250MG
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
4-Cyano-4-{[(ethylsulphanyl)carbonothioyl]sulphanyl}pentanoic acid
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S₃
MW: 263,4 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27978407
CAS číslo: 1137725-46-2