Tisk…
2-Nitro-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54468-1G OR54468-250MG
APOSOR54468-1GEA 4140 CZK
APOSOR54468-1G APOSOR54468-250MG
2-Nitro-1H-pyrrole
2-Nitro-1H-pyrrole
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12923841
CAS číslo: 5919-26-6