Tisk…
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54460-1G OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA 5460 CZK
APOSOR54460-1G APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Bod varu: 362,8 °C
Bod tání: 157…161 °C
Bod vzplanutí: 173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910349
CAS číslo: 99420-75-4