(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR54457-5G
OR54457-10G
OR54457-1G
APOSOR54457-5GEA
3040
CZK
APOSOR54457-5G
APOSOR54457-10G
APOSOR54457-1G
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₇ClO₂S Bod tání: 85…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007456 CAS číslo: 52147-97-4 UN: 3261 ADR: 8,II |