(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54434-1G
OR54434-250MG
APOSOR54434-1GEA
8900
CZK
APOSOR54434-1G
APOSOR54434-250MG
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
(3-Chlorocyclobutyl)methanol
Vzorec:
C₅H₉ClO MW: 120.577 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16659929 CAS číslo: 15963-47-0 |