Tisk…
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54427-1G OR54427-250MG
APOSOR54427-1GEA 17360 CZK
APOSOR54427-1G APOSOR54427-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
2-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392274
CAS číslo: 90407-28-6