Tisk…
2-Bromo-6-iodophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54421-1G OR54421-250MG OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA 2280 CZK
APOSOR54421-1G APOSOR54421-250MG APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999870
CAS číslo: 2040-86-0