Tisk…
8-Amino-5-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloroquinolin-8-amine
OR54420-1G OR54420-250MG
APOSOR54420-1GEA 24770 CZK
APOSOR54420-1G APOSOR54420-250MG
8-Amino-5-chloroquinoline
8-Amino-5-chloroquinoline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00461243
CAS číslo: 5432-09-7