Tisk…
Pent-4-enoic anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54404-25ML OR54404-5ML
APOSOR54404-25MLEA 15540 CZK
APOSOR54404-25ML APOSOR54404-5ML
Pent-4-enoic anhydride 98%
Pent-4-enoic anhydride
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Bod varu: 78…81 °C (0,375 mm Hg)
Hustota: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320671
CAS číslo: 63521-92-6