Tisk…
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54376-1G OR54376-250MG OR54376-5G
APOSOR54376-1GEA 5760 CZK
APOSOR54376-1G APOSOR54376-250MG APOSOR54376-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025011
CAS číslo: 156001-49-9