6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-3-bromophenol, 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR54370-250MG
OR54370-5G
OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA
3190
CZK
APOSOR54370-250MG
APOSOR54370-5G
APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,044 g/mol Bod tání: 116…119,2 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13193630 CAS číslo: 55736-69-1 |