Tisk…
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54365-250MG OR54365-1G
APOSOR54365-250MGEA 4370 CZK
APOSOR54365-250MG APOSOR54365-1G
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 96%
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₅Cl₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921510
CAS číslo: 124425-84-9