Tisk…
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54360-1G OR54360-5G OR54360-25G
APOSOR54360-1GEA 1120 CZK
APOSOR54360-1G APOSOR54360-5G APOSOR54360-25G
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod varu: 140…145 °C (6 mm Hg)
Bod tání: 40…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236725
CAS číslo: 1836-05-1