Tisk…
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Dichloropyridin-4-ol
OR5435-1G OR5435-250MG OR5435-500MG
APOSOR5435-1GEA 6850 CZK
APOSOR5435-1G APOSOR5435-250MG APOSOR5435-500MG
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,989 g/mol
Bod tání: 184 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01861982
CAS číslo: 847664-65-7