Tisk…
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54337-1G OR54337-250MG
APOSOR54337-1GEA 3740 CZK
APOSOR54337-1G APOSOR54337-250MG
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
2,6-Dimethylisonicotinic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 276…291 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03731176
CAS číslo: 54221-93-1