Tisk…
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-(1-carboxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(1-Carboxyethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR5407-1G OR5407-5G
APOSOR5407-1GEA 3810 CZK
APOSOR5407-1G APOSOR5407-5G
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]propanoic acid
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03410260
CAS číslo: 680579-19-5