3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR53220-1G
OR53220-250MG
APOSOR53220-1GEA
32240
CZK
APOSOR53220-1G
APOSOR53220-250MG
3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
3-Cyano-2-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18394327 CAS číslo: 3843-99-0 |