Tisk…
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-2,5-dione, TPI-1
OR53217-50MG OR53217-100MG OR53217-10MG
APOSOR53217-50MGEA 1450 CZK
APOSOR53217-50MG APOSOR53217-100MG APOSOR53217-10MG
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone
Vzorec: C₁₂H₆Cl₂O₂
MW: 253,081 g/mol
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00448731
CAS číslo: 79756-69-7