Tisk…
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53198-1G OR53198-5G
APOSOR53198-1GEA 6220 CZK
APOSOR53198-1G APOSOR53198-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Vzorec: C₂₂H₂₃NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862345
CAS číslo: 312965-05-2