(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-trityl-L-serine triethyl ammonium salt
OR53186-1G
OR53186-25G
OR53186-5G
APOSOR53186-1GEA
1540
CZK
APOSOR53186-1G
APOSOR53186-25G
APOSOR53186-5G
(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
Vzorec:
C₂₂H₂₁NO₃·(C₂H₅)₃N MW: 448.597 g/mol Bod tání: 144…158 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01075008 CAS číslo: 111061-44-0 |