Tisk…
2,5-Dimethylmorpholine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR53184-1G OR53184-250MG
APOSOR53184-1GEA 21390 CZK
APOSOR53184-1G APOSOR53184-250MG
2,5-Dimethylmorpholine 96%
2,5-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09971504
CAS číslo: 106-56-9